Merck
450421
4,4′-Cyclohexylidenebisphenol
98%
동의어(들):
Bisphenol Z
조직 및 계약 가격을 보려면 를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C6H10(C6H4OH)2
CAS 번호:
Molecular Weight:
268.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
212-677-1
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
assay
98%
mp
190-192 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
InChI key
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)