주요 문서
93749
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanediol
≥99.0% (GC)
동의어(들):
1,3-Dihydroxyadamantane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩226,853
₩226,853
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩226,853
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.23
Beilstein:
7013501
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩226,853
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.0% (GC)
양식
crystals
mp
~260 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
InChI key
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)