주요 문서
399043
Sigma-Aldrich
3-Phenylthiophene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8S
CAS Number:
Molecular Weight:
160.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
solid
mp
90-93 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8S/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10/h1-8H
InChI key
ZDQZVKVIYAPRON-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Conducting polymer precursor.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)