주요 문서
279684
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩103,226
25 G
₩282,475
₩103,226
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩103,226
25 G
₩282,475
About This Item
Linear Formula:
CH3SC6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
149.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩103,226
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
272 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
작용기
nitrile
thioether
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
InChI key
RPVGEEHGKIFQFO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Surface-enhanced Raman scattering of 4-(methylthio)benzonitrile adsorbed on silver surface has been investigated[1].
애플리케이션
4-(Methylthio)benzonitrile was used in the preparation of 4-cyanobenzenethiol[2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Unsymmetrical aryl disulfides with excellent transparency in the visible region for second order nonlinear optics.
Sudharsanam R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 12(10), 2904-2908 (2002)
Investigation of adsorption and decomposition of 4-(methylthio) benzonitrile on a silver surface by Raman spectroscopy.
Yi SS, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(4), 213-219 (1993)