392898
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D
동의어(들):
Isopropanol-1,1,1,3,3,3-d6, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-WFGJKAKNSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
60.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16 °C - closed cup