주요 문서
391131
Sigma-Aldrich
3-Azetidinecarboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩160,675
₩160,675
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩160,675
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
101.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩160,675
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
286 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1CNC1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
InChI key
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Azetidine and its derivatives are valuable compounds in pharmaceutical[1] and agrochemical[2] research.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Weed Sci., 38, 315-315 (1990)
G Johnson et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 233-241 (1992-01-24)
3-Carboxy-3,4-dehydropyrrolidine was found to bind with affinity equal to that of glycine in a [3H]strychnine binding assay. Simple substitution of the 1-, 2-, 4-, or 5-position resulted in marked loss of affinity. A decline in affinity was also found upon