분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
106-110 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
InChI key
UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터