주요 문서
390372
Sigma-Aldrich
Methyl 4-morpholinepropionate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
82 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-11-8(10)2-3-9-4-6-12-7-5-9/h2-7H2,1H3
InChI key
YMSLLIGKMYXCPK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)