주요 문서
366188
Sigma-Aldrich
N-Benzylcinchoninium chloride
98%
동의어(들):
9-Hydroxy-1-(phenylmethyl)cinchonanium chloride, BCNC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩246,747
₩246,747
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩246,747
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H29ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
420.97
Beilstein:
5232950
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩246,747
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +169°, c = 0.4 in H2O
mp
256 °C (dec.) (lit.)
작용기
hydroxyl
phenyl
SMILES string
[Cl-].O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C26H29N2O.ClH/c1-2-20-18-28(17-19-8-4-3-5-9-19)15-13-21(20)16-25(28)26(29)23-12-14-27-24-11-7-6-10-22(23)24;/h2-12,14,20-21,25-26,29H,1,13,15-18H2;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,25+,26-,28?;/m0./s1
InChI key
FCHYSBWCOKEPNQ-YGNISETGSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Phase-transfer catalyst involved in:
  • Enantioselective alkylation of malonic diester with alkyl halides
  • Hydrolysis of enol esters
  • Asymmetric 6π electrocyclization for synthesis of functionalized indolines
  • Asymmetric Michael addition
  • Alkylation of monosubstituted indolinones with alkylhalides
  • Asymmetric destruction and kinetic resolution of 1-benzylated Reissert compounds
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)