문서
W36691
D-Glucose-13C6
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
동의어(들):
D-Glucose-ul-13C, Dextrose-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
186.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
Grade
cGMP
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
광학 활성
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable