주요 문서
388092
Sigma-Aldrich
Luperox® 101, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
technical grade, 90%
동의어(들):
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3COOC(CH3)2CH2-]2
CAS Number:
Molecular Weight:
290.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
90%
양식
liquid
구성
active oxygen content, >10 wt. %
t1/2
10 hr(108 °C)
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
55-57 °C/7 mmHg (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
InChI key
DMWVYCCGCQPJEA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Initiates degradation of polypropylene, monomer scavenger in styrene polymerization. Free radical polymerization initiator.
특징 및 장점
Used to control melt index in polypropylene processing.
법적 정보
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)