주요 문서
531758
Sigma-Aldrich
Luperox® 331M80, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
~80 wt. % in odorless mineral spirits
동의어(들):
1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexane solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩161,284
₩161,284
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩161,284
About This Item
Linear Formula:
C6H10[OOC(CH3)3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
260.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩161,284
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
구성
active oxygen content, ~9.7 wt. %
Quality Level
농도
~80 wt. % in odorless mineral spirits
refractive index
n20/D 1.435
mp
65 °C (SADT)
density
0.891 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
InChI key
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Polymerization initiator.
법적 정보
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)