주요 문서
379166
Sigma-Aldrich
Potassium dicyanoargentate
동의어(들):
Potassium silver(I) cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩148,799
50 G
₩493,189
₩148,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩148,799
50 G
₩493,189
About This Item
Linear Formula:
K[Ag(CN)2]
CAS Number:
Molecular Weight:
199.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩148,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES string
[K+].N#C[Ag-]C#N
InChI
1S/2CN.Ag.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
InChI key
RQDBZJVQSLGBMI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Dicyanoargentate ion is a versatile bridging ligand that has application for constructing multidimensional polymers.[1]
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Soma, T. Iwamoto, T.
Inorganic Chemistry, 35, 1849-1849 (1996)
Fahad Ahmed Al-Abbasi et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 31(4), 1431-1435 (2018-07-24)
The present study aimed at investigating the in-vitro oxidation of acrylonitrile (ACN) to cyanide (CN-) by prostaglandin H synthase (PHS). Detection of CN- is considered a marker for free radical intermediates involved in ACN-induced toxicity. First, most favorable circumstances for