주요 문서
523933
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylstyrene
contains ≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor, 93%
동의어(들):
1-tert -Butyl-4-vinylbenzene, p -tert -Butylstyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩108,098
1 L
₩187,166
₩108,098
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩108,098
1 L
₩187,166
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩108,098
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
93%
포함
≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI key
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1