주요 문서
375942
Sigma-Aldrich
Diisopropylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate)
96%
동의어(들):
Trifluoromethanesulfonic acid diisopropylsilylene ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩133,473
₩133,473
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩133,473
About This Item
Linear Formula:
(CF3SO3)2Si[CH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
412.40
Beilstein:
3567500
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩133,473
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
85-86 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
triflate
SMILES string
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)C
InChI
1S/C8H14F6O6S2Si/c1-5(2)23(6(3)4,19-21(15,16)7(9,10)11)20-22(17,18)8(12,13)14/h5-6H,1-4H3
InChI key
BHZPNBNSRVSTBW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)