1437202
USP
Methylpyrrolidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객