주요 문서
360147
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorocobalt(II)
동의어(들):
Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]cobalt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]CoCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
528.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Co]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Co/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
SYTWXWRJCLAZFP-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Catalyst for:
  • Regio- and stereoselective intermolecular enyne coupling
  • Cross-coupling reactions of alkyl halides with aryl Grignard reagents
  • Hydrovinylation of styrene
  • Tandem radical cyclization and cross-coupling
  • Dimethylation and hydrodechlorination
  • Addition reactions
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1