357995
Sclareol
98%
동의어(들):
Labd-14-ene-8,13-diol, (1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
98%
광학 활성
[α]25/D −13°, c = 4 in carbon tetrachloride
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChI key
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable