주요 문서
347442
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 glycol
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩198,534
₩198,534
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩198,534
About This Item
Linear Formula:
HOCD2CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
66.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩198,534
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
density
1.184 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-LNLMKGTHSA-N
일반 설명
Ethylene-d4 glycol is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
애플리케이션
Ethylene-d4 glycol may be used as one of the starting material in the preparation of perdeuterated ethylenediaminetetraacetate tetraanion (EDTA-d124-) for use in the spectroscopic analysis of cadmium-EDTA complex.[1]
추천 제품
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Jensen CF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)