457833
Ethylene-d4 oxide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
동의어(들):
Deuterated ethylene oxide, Oxirane-D4
About This Item
추천 제품
vapor density
1.52 (vs air)
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥99% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
기술
protein expression: suitable
bp
10.7 °C (lit.)
mp
-111 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C
응용 분야
environmental
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
IAYPIBMASNFSPL-LNLMKGTHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
추천 제품
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
제어 벨브
조절기
퍼지 벨브
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3