분석
96%
refractive index
n20/D 1.5322 (lit.)
bp
124 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20-24 °C (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COC(=N1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2)8-13-10(12-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
UGNSMKDDFAUGFT-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터