분석
≥99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
128.4 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1=NCCO1
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
InChI key
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup