분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
density
1.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChI key
RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter