분석
98%
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)c1Br
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
InChI key
HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup