340928
1,4-Anhydroerythritol
95%
동의어(들):
(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol, Erythritol-1,4-anhydride, cis-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, meso-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, rel-(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol
About This Item
추천 제품
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1COC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O3/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
SSYDTHANSGMJTP-ZXZARUISSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves