주요 문서
421804
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
99%
동의어(들):
(1S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩150,829
1 G
₩533,890
₩150,829
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩150,829
1 G
₩533,890
About This Item
Linear Formula:
C6H10(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
Beilstein:
1901343
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩150,829
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +39°, c = 1.6 in H2O
광학 순도
ee: 99% (GLC)
mp
107-109 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
InChI key
PFURGBBHAOXLIO-WDSKDSINSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol may be used in the preparation of (1S,2S)-1,2-cyclohexanediyl bis(4-vinylbenzoate) by reacting with 4-vinylbenzoyl chloride.[1] It may also be used as a chiral ligand for the preparation of non-racemic hydroxy phosphonates via titanium alkoxide-catalyzed addition of dimethyl phosphite to the corresponding aldehydes.[2]
C2-symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary,[3][4] building block,[5][6][7] and chiral ligand.[8][9]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Chirality induction in cyclocopolymerization. 14. Template effect of 1, 2-cycloalkanediol in the cyclocopolymerization of bis (4-vinylbenzoate) s with styrene.
Kakuchi T, et al.
Macromolecules, 34(1), 38-43 (2001)
The synthesis of 1-hydroxy phosphonates of high enantiomeric excess using sequential asymmetric reactions: titanium alkoxide-catalyzed P C bond formation and kinetic resolution.
Rowe BJ and Spilling CD.
Tetrahedron Asymmetry, 12(12), 1701-1708 (2001)
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)