분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
139 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
ketone
SMILES string
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C12H18O4/c1-3-5-7-15-11-9(13)10(14)12(11)16-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup