분석
98%
mp
51-53 °C (lit.)
작용기
bromo
sulfone
SMILES string
BrCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7BrO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
SKIMEKUYIQHJQV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)