주요 문서
68742
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfone
≥98.0% (GC)
동의어(들):
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩312,417
₩312,417
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩312,417
About This Item
Linear Formula:
CH3SO2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
156.20
Beilstein:
1906914
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩312,417
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
crystals
mp
85-87 °C
작용기
sulfone
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Versatile building block for the construction of diverse functionalities[1][2][3][4]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
M. Julia et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1646-1646 (1978)
M.C. Mussatto et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 260-260 (1980)
M. Julia et al.
Tetrahedron Letters, 277-277 (1976)
Dandan Rao et al.
Water research, 188, 116481-116481 (2020-10-12)
Although permanganate activation by sodium sulfite (Mn(VII)/Na2SO3) has shown great potential for rapid abatement of organic contaminants, the limited reactivity under alkaline conditions and undesirable Mn residual may prevent its widespread application. To solve these challenges, calcium sulfite (CaSO3) was
P.A. Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 100, 4852-4852 (1978)