주요 문서
242470
Sigma-Aldrich
7-Bromoheptanenitrile
90%
동의어(들):
6-Cyanohexyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩99,064
₩99,064
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩99,064
About This Item
Linear Formula:
Br(CH2)6CN
CAS Number:
Molecular Weight:
190.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩99,064
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
140-141 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
BrCCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12BrN/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-6H2
InChI key
HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
7-Bromoheptanenitrile was used in the synthesis of (±)-15-deoxyspergualin, a new immunosuppressive agent[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A new efficient synthesis of the immunosuppressive agent (?)-15-deoxyspergualin.
Tetrahedron, 57(14), 2757-2760 (2001)
Franziska Kupke et al.
Scientific reports, 6, 37631-37631 (2016-11-25)
Isothiocyanates are the most intensively studied breakdown products of glucosinolates from Brassica plants and well recognized for their pleiotropic effects against cancer but also for their genotoxic potential. However, knowledge about the bioactivity of glucosinolate-borne nitriles in foods is very