주요 문서
454648
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphthalic anhydride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩324,090
₩324,090
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩324,090
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
204.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩324,090
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
powder, crystals or chunks
mp
70-75 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-12(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11(14)15-10(8)13/h4-6H,1-3H3
InChI key
YLJYVKLZVHWUCT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-tert-Butylphthalic anhydride has been used to synthesize novel yellow quinophthalone dyes for LCD color filters.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)