349801
1,3-Dimethyluracil
99%
동의어(들):
1,3-Dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine
크기 선택
분석
99%
양식
powder
mp
119-122 °C (lit.)
SMILES string
CN1C=CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-4-3-5(9)8(2)6(7)10/h3-4H,1-2H3
InChI key
JSDBKAHWADVXFU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable