317500
(1S,2R)-(+)-Norephedrine
98%
동의어(들):
(1S,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, erythro-α-(1-aminoethyl)benzyl alcohol, D-(+)-Norephedrine, Phenylpropanolamine
크기 선택
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +40°, c = 7 in 1 M HCl
mp
51-54 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9-/m1/s1
InChI key
DLNKOYKMWOXYQA-VXNVDRBHSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup