주요 문서
316636
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride on calcium fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KF · (CaF2)/x
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder
농도
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Promotes efficient and mild fluorination of a variety of organic bromides and chlorides.[1]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)