주요 문서
316598
Sigma-Aldrich
Isobutyl (R)-(+)-lactate
97%
동의어(들):
(+)-Isobutyl D-lactate, R-(+)-Lactic acid isobutyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩341,649
₩341,649
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩341,649
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CO2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
Beilstein:
1721591
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩341,649
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
광학 활성
[α]19/D +15°, neat
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
73 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
SMILES string
CC(C)COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(2)4-10-7(9)6(3)8/h5-6,8H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI key
WBPAQKQBUKYCJS-ZCFIWIBFSA-N
기타 정보
remainder mainly isobutanol
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
[Repellent effect of Mannich bases, derivatives of lactic acid esters].
L G Kovalenko et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (1)(1), 44-48 (1987-01-01)
Direct separation of alpha-hydroxycarboxylic acid ester enantiomers by gas chromatography with optically active copper(II) complexes.
N Oi et al.
Journal of chromatography, 202(2), 305-308 (1980-12-19)
J J Clary et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(2), 88-97 (1998-07-22)
Lactate esters have an oral LD50 greater than 2000 mg/kg and the inhalation LC50 is generally above 5000 mg/m3 and they may be potential eye and skin irritants, but not skin sensitizers. No evidence of teratogenicity or maternal toxicity was