주요 문서
307203
Sigma-Aldrich
5-Aminoindole hydrochloride
98%
동의어(들):
5-Indolamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
255-257 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8;/h1-5,10H,9H2;1H
InChI key
CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
5-Aminoindole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)