주요 문서
737054
Sigma-Aldrich
5-Aminooxindole hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩89,523
₩89,523
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩89,523
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9ClN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩89,523
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
SMILES string
Cl.Nc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H8N2O.ClH/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7;/h1-3H,4,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
XOFGLOAMJJWHMZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)