주요 문서
306053
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane-d14
99.5 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩414,831
₩414,831
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩414,831
About This Item
Linear Formula:
C6D11CD3
CAS Number:
Molecular Weight:
112.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩414,831
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
동위원소 순도
99.5 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.4189 (lit.)
bp
101 °C
mp
-126 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+14
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-OBYKGMMLSA-N
추천 제품
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Origin of multiple phosphorescence emission from p-chlorobenzaldehyde in polycrystallized methylcyclohexane-d14 at 4.2 K.
Lamotte M and Goodman L.
The Journal of Physical Chemistry, 86(17), 3371-3374 (1982)
Anharmonicity and Hydrogen Bonding. The in-plane OH Bending and its Combination with the OH Stretching Vibration.
Asselin M and Sandorfy C.
Canadian Journal of Chemistry, 49(9), 1539-1544 (1971)