문서
304115
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OC(NH2)=CHCO2CH2CH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
195.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
103-105 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CCO\C(N)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/b6-5+;
InChI key
JYGHNNMPKVPTKF-IPZCTEOASA-N
애플리케이션
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable