303232
3-Nitro-2-pyridinesulfenyl chloride
95%
동의어(들):
(3-Nitro-2-pyridyl)sulfenyl chloride, 2-(Chlorosulfanyl)-3-nitropyridine, 3-Nitropyridinyl-2-sulfenyl chloride, [(3-Nitropyridin-2-yl)sulfanyl]chlorane
크기 선택
분석
95%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
dichloromethane: soluble(lit.)
작용기
nitro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCl
InChI
1S/C5H3ClN2O2S/c6-11-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
WTKQMHWYSBWUBE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges