주요 문서
301043
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-1,4-butanediol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩176,915
₩176,915
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩176,915
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(Br)CH(Br)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
247.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩176,915
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
148-150 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
OCC(Br)C(Br)CO
InChI
1S/C4H8Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
InChI key
OXYNQEOLHRWEPE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)