주요 문서
143707
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
97%
동의어(들):
2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩67,396
₩67,396
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩67,396
About This Item
Linear Formula:
HOCH2C(Br)=C(Br)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
245.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩67,396
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
OC\C(Br)=C(/Br)CO
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h7-8H,1-2H2/b4-3+
InChI key
MELXIJRBKWTTJH-ONEGZZNKSA-N
애플리케이션
  • Synthesis and Characterization of Oligomer Bis (trans-2, 3-dibromo-4-hydroxy-2-butenyl) terephthalate as a Green Corrosion Inhibitor on Mild Steel in 1 MH 3 PO 4: This study discusses the conversion of PET waste into an oligomer using trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, exploring its efficacy as a corrosion inhibitor (Tuama, Indonesian Journal of Chemistry).
  • Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis: This review highlights the role of trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol in organic synthesis, particularly its utility in bromination reactions to synthesize complex organic molecules (Saikia et al., Chemical Reviews, 2016).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1