주요 문서
300101
Sigma-Aldrich
2,7-Dichloro-9-fluorenone
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H6Cl2O
CAS Number:
Molecular Weight:
249.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
90%
mp
192-194 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
SMILES string
Clc1ccc2-c3ccc(Cl)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Cl2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
InChI key
HEYWYQQFXVEUSH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,7-Dichloro-9-fluorenone may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)