주요 문서
249742
Sigma-Aldrich
Triosmium dodecacarbonyl
98%
동의어(들):
Osmium carbonyl, tri-Osmium dodecacarbonyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,094,576
₩1,094,576
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,094,576
About This Item
Linear Formula:
Os3(CO)12
CAS Number:
Molecular Weight:
906.81
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩1,094,576
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: osmium
reagent type: catalyst
mp
224 °C (lit.)
SMILES string
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
InChI key
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)