문서
296406
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
98%
동의어(들):
D-Mannitol diacetonide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O6
CAS Number:
Molecular Weight:
262.30
Beilstein:
83765
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]/D +6.0±1.0°, c = 5 in chloroform
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable