주요 문서
301361
Sigma-Aldrich
5,6-Isopropylidene-L-ascorbic acid
98%
동의어(들):
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩78,460
₩78,460
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩78,460
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
216.19
Beilstein:
86893
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩78,460
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
InChI key
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)