분석
70%
불순물
<25% 2-chloro-1-propanol
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
InChI key
YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup