추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
InChI key
OSCXYTRISGREIM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter