주요 문서
296708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
97%
동의어(들):
(2S)-2-Chloropropan-1-ol, (S)-(-)-2-Chloro-1-propanol, (S)-2-Chloro-1-propanol, S-(+)-2-Chloro-1-propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩168,998
1 G
₩422,951
₩168,998
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩168,998
1 G
₩422,951
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(Cl)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
94.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩168,998
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]19/D +17.5°, neat
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)