주요 문서
291943
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
동의어(들):
N,N-Dimethylform-13C-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H13CON(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
74.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-LBPDFUHNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)